GE17-1182-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1182-01, pack of 3 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
matrix surface
Leistungsmerkmale
autoclavable 20 min at 121°C
Verpackung
pack of 3 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1182-01
Parameter
580 psi
Bettgröße
6.4 mm × 100 mm
Bettvolumen
3 mL
Matrix
polystyrene/divinylbenzene
Durchschnittliche Teilgröße
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
working range
1-12
Kapazität
~10 mg binding capacity
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- Use RESOURCE™ RPC 3 mL column for higher resolution and method development on a 10 cm bed height.
Lagerung und Haltbarkeit