GE10600053
Amersham™ Protran® Membranen für Western-Blotting, Nitrozellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600053
Blatt B × L
200 mm × 200 mm
Porengröße
0.2 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Amersham™ Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind robuste Protein-Blotting-Membranen, die aus verstärkter Nitrocellulose bestehen und mehrmals wiederverwendet werden können.
Anwendung
Amersham™ Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind für folgende Anwendungen geeignet:
- Western Blot
- Southern Blot
- Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Bindungskapazität.
- Vielseitiges, robustes und ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis.
- Optimal für Anwendungen, bei denen Stripping und Reprobing erforderlich ist.
- Geeignet für Proteine mit einem breiten Spektrum an Molekulargewichten.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600053 | 4061834082606 |