GBL665273
Grace Bio-Labs CultureWell™ silicone isolator sheet material
thickness 1.5 mm, (Adhesive on one side)
Synonym(e):
silicone sheet with single side adhesive
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear silicon
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
(Adhesive on one side)
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 665273
L × B
180 mm × 130 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL665273-5EA | 4061832400471 |