Wichtige Dokumente
GBL505016
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose film slides
16- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, plain glass
Synonym(e):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
nitrocellulose (on glass)
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 505016
Außenmaß
25 mm × 75 mm
Bindungsart
medium binding surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL505016-20EA | 4061832399034 |