Wichtige Dokumente
G0259
D-Glucosaminsäure
≥98% (TLC)
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -15.0 to -14.0 °, c = 2.5% (w/v) in hydrochloric acid
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
235 °C
Löslichkeit
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
InChIKey
UFYKDFXCZBTLOO-TXICZTDVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?