EPM1324-9911
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick™ I26/I26R Incubator Shaker
sticky pad, non-Interchangeable, aluminum
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.73
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
non-Interchangeable
sticky pad
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1324-9911 (NA)
Größe
76 cm × 46 cm
Allgemeine Beschreibung
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)