EPM1191-9914
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Alle Fotos(1)
About This Item
Leistungsmerkmale
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1191-9914 (Global)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(40 x 500 Ml Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)