EPM1191-9912
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, (marine plywood unless otherwise noted), interchangeable
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(marine plywood unless otherwise noted)
Leistungsmerkmale
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1191-9912 (Global)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(96 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Efficient capacity of 96x125 mL Erlenmeyer flasks
- Designed to fit Eppendorf Innova 2300/43/43R and Excella E10/E25/E25R for the perfect fit