EPAG-6
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 6 L Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 6 L Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® AG-6 (Global)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(4 x 6 L Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)