Merck
EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825744004 (Global)
Parameter
3,146 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
150 mm
Durchmesser
104 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5825744004-2EA4061835078837