Merck
EP5820769009
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 cryotube, pack of 4
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
capacity 1 cryotube
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820769009 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)