Merck
EP5820730005
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
capacity 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820730005 (Global)
Parameter
16,369 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5820730005-2EA4061835080717