Merck
EP5820719001
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 10 mL Oak Ridge tubes, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 10 mL Oak Ridge tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820719001 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor FA-45-6-30
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)