EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804777000 (Global)
Parameter
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)