Merck
EP5804761006
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50 mL Falcon tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 50 mL Falcon tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804761006
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)