EP5804738004
Eppendorf® Adapter
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804738004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with rotor F-34-6-38
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)