EP5427746005
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427746005 (Global)
Parameter
6,237 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
17.5 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)