Merck
EP5409700006
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-12-17, aerosol tight, to hold, 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
lid
to hold 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®
aerosol tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5409700006 (Global)
Parameter
14,000 rpm
20,600 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5427R
Allgemeine Beschreibung
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)