Merck
EP5353040121
Eppendorf® Tube holder 0.5 mL
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NC.21
Leistungsmerkmale
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5353040121
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)