Merck
EP022822101
Rotor Spacer
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022822101
Methode(n)
centrifugation: suitable
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)