Merck
EP0030133374
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
divisible, unskirted, clear plate, conical bottom colorless wells, colorless, capacity 250 μL, unskirted, divisible, pkg of 20 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
clear plate
conical bottom colorless wells
Leistungsmerkmale
skirt: no
divisible, unskirted
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030133374
Kapazität
250 μL
Größe
96 wells
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates to achieve reliable PCR results every time. twin.tec plates offer purity, stability, different colors and other simple, intelligent features that make your everyday work easier. The stable polycarbonate frame is well suited for automated and high-throughput processes, and the different colors allow you to quickly organize the individual steps of your workflow.
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG