EP0030129636
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 150 μL, white plate, pack of 10 (individually wrapped)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
white plate
white wells
Well-Größe
96
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Forensic DNA Grade
Skirted
Verpackung
pack of 10 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129636 (Global)
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
150 μL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)