EMU172201
MISSION® esiRNA
targeting mouse B3gnt6
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTTCCTAGTATTCTATGGGGGAGAACCCCCCCCCATTCCCTAGCTTCTAGAGGGAGAGGTTCTTCACCTTCAAAACCAGAAATTGCTACATTTCCCTACAGCCAAATCTCTCTCTGACTCTTCTTTTTCCTCCATCCTCAACTCTCCTTCCCTGGAGTTAAAACCTGGGTCCACCTGACAGTCCAGACTTAGCTTCCCGTCTGTTTGTGGAGACAGACTCAGGTAGCCCAGGCTGCCCTGAAACTTTGTAGTCAAGCATCATCCTGAATTCCGGAACCTCCTGCCTTCACCTCCCCAAGGGTGGACTGTAGATTTGTCTCCATGCCCAGCTAATCTCTTCATGTTGTAAAGCCAGATCACTAGGTATATTATTGATCATCATGTCGTTCACATGTAACCTAATTTAGTCACAGGTTTCAGAGATCAGGGTGTGGACATCTTTGGAGGACCATTGGTTCTGTCTTCCATGATGCCACACATAAATGTGTGAGATAAACGATAATAAATGAAGG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... B3GNT6(272411) , B3gnt6(272411)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable