EHU051661
MISSION® esiRNA
targeting human ITGB3, RP11-290H9.2
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGGCATTGTCCAGCCTAATGACGGGCAGTGTCATGTTGGTAGTGACAATCATTACTCTGCCTCCACTACCATGGATTATCCCTCTTTGGGGCTGATGACTGAGAAGCTATCCCAGAAAAACATCAATTTGATCTTTGCAGTGACTGAAAATGTAGTCAATCTCTATCAGAACTATAGTGAGCTCATCCCAGGGACCACAGTTGGGGTTCTGTCCATGGATTCCAGCAATGTCCTCCAGCTCATTGTTGATGCTTATGGGAAAATCCGTTCTAAAGTAGAGCTGGAAGTGCGTGACCTCCCTGAAGAGTTGTCTCTATCCTTCAATGCCACCTGCCTCAACAATGAGGTCATCCCTGGCCTCAAGTCTTGTATGGGACTCAAGATTGGAGACACGGTGAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ITGB3(3690) , ITGB3(3690)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Coronavirus qPCR Primer and probe sets for the detection of SARS-CoV-2 (Corona Virus), with additional real-time RT-PCR, RT-qPCR and supporting reagents available.