EHU029151
MISSION® esiRNA
targeting human IL13RA1
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGTCCAAGAGGCTAAATGTGAGAATCCAGAATTTGAGAGAAATGTGGAGAATACATCTTGTTTCATGGTCCCTGGTGTTCTTCCTGATACTTTGAACACAGTCAGAATAAGAGTCAAAACAAATAAGTTATGCTATGAGGATGACAAACTCTGGAGTAATTGGAGCCAAGAAATGAGTATAGGTAAGAAGCGCAATTCCACACTCTACATAACCATGTTACTCATTGTTCCAGTCATCGTCGCAGGTGCAATCATAGTACTCCTGCTTTACCTAAAAAGGCTCAAGATTATTATATTCCCTCCAATTCCTGATCCTGGCAAGATTTTTAAAGAAATGTTTGGAGACCAGAATGATGATACTCTGCACTGGAAGAAGTACGACATCTATGAGAAGCAAACCAAGGAGGAAACCGACT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL13RA1(3597) , IL13RA1(3597)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU029151-50UG | 4061831371505 |
EHU029151-20UG | 4061828578177 |