Merck
EHU012961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCEAL1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCAGCCTCCTTGTGGAGTAGGAAAACATAAGCTTGAAGAAGGAAGCTTTAAAGAAAGGTTGGCTCGTTCTCGCCCGCAATTTAGAGGGGACATACATGGCAGAAATTTAAGCAATGAGGAGATGATACAGGCAGCAGATGAGCTAGAAGAGATGAAAAGAGTAAGAAACAAACTGATGATAATGCACTGGAAGGCAAAACGGAGCCGTCCTTATCCTATTTAATGTGTTCGGCCTTTAATTCTGTTTTGCCTGCTAATAGTATTGCCATTGCCACCTGGACTTTCTGTTTGCATTTTCTTAATGCCTTTTCCCATATTCTGAATTTTAACTTTTTGTGAGGCTTTATTTTAGATGTTTAGCATGTAACTCGCTTAAAGTTGAGGTTTCCCCCTAAAATCTACAAGTTTCCCTCTTTCAGTCATGAGCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna E Vilgelm et al.
EBioMedicine, 24, 43-55 (2017-10-17)
Antagonists of MDM2-p53 interaction are emerging anti-cancer drugs utilized in clinical trials for malignancies that rarely mutate p53, including melanoma. We discovered that MDM2-p53 antagonists protect DNA from drug-induced damage in melanoma cells and patient-derived xenografts. Among the tested DNA