Merck
EHU011851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAPRE3
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGGCCAAACTAGAGCACGAATACATCCACAACTTCAAGGTGCTGCAAGCAGCTTTCAAGAAGATGGGTGTTGACAAAATCATTCCTGTAGAGAAATTAGTGAAAGGAAAATTCCAAGATAATTTTGAGTTTATTCAGTGGTTTAAGAAATTCTTTGACGCAAACTATGATGGAAAGGATTACAACCCTCTGCTGGCGCGGCAGGGCCAGGACGTAGCGCCACCTCCTAACCCAGGTGATCAGATCTTCAACAAATCCAAGAAACTCATTGGCACAGCAGTTCCACAGAGGACGTCCCCCACAGGCCCAAAAAACATGCAGACCTCTGGCCGGCTGAGCAATGTGGCCCCCCCCTGCATTCTCCGGAAGAATCCTCCATCAGCCCGAAATGGCGGCCATGAGACTGATGCCCAAATTCTTGAACTCAACCAACAGCTGGTGGACTTGAAGCTGACAGTGGATGGGCTGGAGAAGGAACGTGACTTCTACTTCAGCAAACTTCGTGACATCGAGCTCATC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A E Dart et al.
Oncogene, 36(29), 4111-4123 (2017-03-21)
Prostate cancer is the most common cancer in men and the metastatic form of the disease is incurable. We show here that the drebrin/EB3 pathway, which co-ordinates dynamic microtubule/actin filament interactions underlying cell shape changes in response to guidance cues
Colleen Furey et al.
Cell reports, 30(1), 269-283 (2020-01-09)
End-binding proteins (EBs) are widely viewed as master regulators of microtubule dynamics and function. Here, we show that while EB1 mediates the dynamic microtubule capture of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) in fibroblasts, in neuronal cells, infection occurs independently