Merck
EHU009371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CENPJ
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCTCGAAGATCCAAGTCTGCACCTCCTCGTGATTTAGGCAATTTGGATAAGGGACAAGCTGCCTCTCCCAGGGAGCCACTTGAACCACTGAACTTCCCAGATCCTGAATATAAAGAGGAGGAGGAAGACCAAGACATACAGGGAGAAATCAGTCATCCTGATGGAAAGGTGGAAAAGGTTTATAAGAATGGGTGCCGTGTTATACTGTTTCCCAATGGAACTCGAAAGGAAGTGAGTGCAGATGGGAAGACCATCACTGTCACTTTCTTTAATGGTGACGTGAAGCAGGTCATGCCAGACCAAAGAGTGATCTACTACTATGCAGCTGCCCAGACCACTCACACGACATACCCGGAGGGACTGGAAGTCTTACATTTCTCAAGTGGACAAATAGAAAAACATTACCCAGATGGAAGAAAAGAAATCACGTTTCCTGACCAGACTGTTAAAAACTTATTTCCTGATGGACAAGAAGAAAGCATTTTCCCAGATGGTACAATTGTCAGAGTACAACGTGATGGCAACAAACT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tao Xu et al.
Toxicology letters, 294, 177-183 (2018-05-21)
Alcohol can decrease cell proliferation in neural cells. The proliferation of neural cells can be inhibited by the asymmetric division of neural progenitor cells. However, whether alcohol inhibits cell proliferation through inducing cell asymmetric division is not yet clear. Here
Patricia P Garcez et al.
Nature communications, 6, 6474-6474 (2015-03-11)
The proneural factor Ascl1 controls multiple steps of neurogenesis in the embryonic brain, including progenitor division and neuronal migration. Here we show that Cenpj, also known as CPAP, a microcephaly gene, is a transcriptional target of Ascl1 in the embryonic