Wichtige Dokumente
EHU007331
MISSION® esiRNA
targeting human KCNK9
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTACTTTGCGATCACGGTCATCACCACCATAGGTTATGGGCACGCTGCACCTGGCACCGATGCGGGCAAGGCCTTCTGCATGTTCTACGCCGTGCTGGGCATCCCGCTGACACTGGTCATGTTCCAGAGCCTGGGCGAGCGCATGAACACCTTCGTGCGCTACCTGCTGAAGCGCATTAAGAAGTGCTGTGGCATGCGCAACACTGACGTGTCTATGGAGAACATGGTGACTGTGGGCTTCTTCTCCTGCATGGGGACGCTGTGCATCGGGGCGGCCGCCTTCTCCCAGTGTGAGGAGTGGAGCTTCTTCCACGCCTACTACTACTGCTTCATCACGTTGACTACCATTGGGTTCGGGGACTACGTGGCCCTGCAGACCAAGGGTGCCCTGCAGAAGAAGCCGCTCTACGTGGCCTTTAGCTTTATGTATATCCTGGTGGGGCTGACGGTCATCGGGGCCTTCCTCAACCTGGTCGTCCTCAGGTTCTTGACCATGAACAGTGAGGATGAGCGGCGGGATGCTGAAGAGAGGGCATC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... KCNK9(51305) , KCNK9(51305)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU007331-20UG | 4061828678099 |
EHU007331-50UG | 4061828454020 |