E1532
Monoclonal Anti-E2F6 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone TFE61, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-E2F transcription factor 6, Anti-E2F-6
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TFE61, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... E2F6(1876)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable