Wichtige Dokumente
D6321
Droxinostat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-hydroxybutanamide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(Cl)ccc1OCCCC(=O)NO
InChI
1S/C11H14ClNO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)16-6-2-3-11(14)13-15/h4-5,7,15H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
JHSXDAWGLCZYSM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.