Merck
CMR0002
Sigma-Aldrich
Recovery Medium for Cloning
for use with competent cells
Synonym(e):
Recovery Medium for Cloning
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.85
Qualität
for molecular biology
Sterilität
sterile; autoclaved
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Use in the outgrowth stage of competent cell transformation to achieve 10-folder higher transformation efficiency than you would get with LB or SOC media.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1