CLS431253
Corning® Erlenmeyer-Zellkulturkolben (Fernbach-Design)
3 L Baffled Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 4/cs
Synonym(e):
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap (vented)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Beschreibung
RNase- and DNase-free
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
Flask style: Erlenmeyer (Fernbach design)
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 431253
Kolbenkapazität
3 L
Farbe
orange cap
Eignung
suitable for (Ideal for shaker culture applications)
Allgemeine Beschreibung
- Fernbach-Design vergrößert die Oberfläche für den Gasaustausch
- Aus durchsichtigem Polycarbonat hergestellt
- Ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen
- Boden mit Schikanen verbessert die Vermischung und erhöht den Gasaustausch
- Im Lieferumfang jedes Produktkartons sind Belüftungskappen für Anwendungen enthalten, die einen sterilen Gasaustausch erfordern.
- Mit Gammastrahlen sterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)