CLS430776
Corning® großvolumige Zentrifugenröhrchen
250 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile, 102/cs
Synonym(e):
250 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, large volume centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile (non-pyrogenic)
Leistungsmerkmale
RCF 6000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
Verpackung
case of 102
pack of 6 ×
Hersteller/Markenname
Corning 430776
Parameter
6000 × g max. RCF
Kappendurchm.
1.33 in.
Kapazität
250 mL
Röhrchen AD
2.35 in.
Farbe
natural
Fitting
cap (Plug Seal)
Eignung
suitable for (applications requiring large volume centrifugation)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Mit diesem Produkt müssen Stützpolster (Art.-Nr. CLS430236 für 250-ml-Zentrifugenröhrchen) verwendet werden, falls nicht die Zentrifuge über V-förmige Halterungen verfügt
- Stopfen-Verschlusskappen aus Polyethylen
- Maximale Zentrifugalkraft 6.000 x g
- Steril und als pyrogenfrei zertifiziert
Mit diesem Produkt müssen Stützpolster verwendet werden, falls nicht die Zentrifuge über V-förmige Halterungen verfügt.
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430776-102EA | 4061833887325 |
CLS430776-6EA | 4061833875926 |