CLS357551
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 10 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
Synonym(e):
Corning Serological Pipettes
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.02
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
individually wrapped paper-plastic
subdivision
Hersteller/Markenname
Corning 357551
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Liquid Handling
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)