CLS353502
Corning® Falcon® Cell Culture Insert Companion Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
Cell Culture Insert Companion Plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene plate
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
wells 6
Verpackung
case of 50 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 353502
Größe
6 well
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)