PNT2 Cell Line human
95012613, human prostate, Epithelial
Synonym(e):
PNT-2 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
PNT2 Cell Line human, Normal prostate epithelium immortalized with SV40., 95012613
Biologische Quelle
human prostate
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
- to assess the effects of Verapamil, an L-type calcium channel blocker on autophagy
- to assess the cytotoxicity of aqueous dilutions of a universal self-priming dental adhesive (DA)
- to study the expression of soluble adenylyl cyclase (sAC) in the cells
DNA-Profil
CSF1PO: 11,13
D13S317: 8,13
D16S539: 9
D5S818: 12,13
D7S820: 11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)