HAU, ML human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94082257-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082257-1VL
Ethnizität
East Asian
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
B: 58
HLA DRB1: 301
HLA DRB3: 2
HLA DQAP: 4.1
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 201
HLA DPB1: 0501 1301
Serologisches Profil
HLA A ief: 33.2
HLA C: 3
HLA B: 17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)