KT3 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonym(e):
LKT3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94070705-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94070705-1VL
Ethnizität
Japanese
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 102
B: 5401
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 405
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 401
HLA DPA1: 2022
HLA DPB1: 501
Serologisches Profil
HLA A ief: 24.1
HLA C: 1
HLA B: 54
HLA B ief: 54.1
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 15
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 4
HLA DP: 5
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)