BCK human cell line
IHW Number: 9262, 94050326
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94050326-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94050326-1VL
Ethnizität
Welsh/Greek
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 0602 0304
B: 2708 1501
HLA DRB1: 15 11
HLA DQB1: 05 03
Serologisches Profil
HLA C: 6 10
HLA B: 2708 62
Bw4/bw6: 6
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)