MDBK Cell Line bovine
90050801, bovine kidney, Epithelial-like
Synonym(e):
MDBK (NBL-1) Cells, Madin Darby Bovine Kidney Cells, NBL-1 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
MDBK Cell Line bovine, 90050801
Biologische Quelle
bovine kidney
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. 51; hypodiploid
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine