DKB human cell line
88052074, IHW Number: 9075, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052074-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052074-1VL
Ethnizität
Dutch
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 304
B: 4001
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 9012
HLA DRB4: 103
HLA DQAP: 3.2
HLA DQA1: 302
HLA DQB1: 3032
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Serologisches Profil
HLA A ief: 24.1
HLA C: 10
HLA B: 60
HLA B ief: 60
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 23
HLA DR: 9
HLA DR53: 53
HLA DQ: 9
HLA DP: 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)