MOU human cell line
88052050, IHW Number: 9050
Synonym(e):
MOU MANN
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052050-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052050-1VL
Ethnizität
Danish
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 1601
B: 44031
HLA DRB1: 701
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1
HLA DQA1: 201
HLA DQB1: 202
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 2012
Serologisches Profil
HLA A ief: 29.2
HLA B: 44
HLA B ief: 44.1
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 7
HLA DR: 7
HLA DR53: 53
HLA DQ: 2
HLA DP: 2
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)