KT17 LKT12 human cell line
IHW Number: 9024, 88052024
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052024-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052024-1VL
Ethnizität
Japanese
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 0401 0303
B: 1501 3501
HLA DRB1: 406
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 3.1
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 302
HLA DPA1: 2
HLA DPB1: 501
Serologisches Profil
HLA A ief: 2.2 11.2
HLA C: 4 9
HLA B: 62 35
HLA B ief: 62.3 35.3
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: KT2
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 5
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)