HERLUF human cell line
87031104, IHW Number: 9299
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 87031104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87031104-1VL
Ethnizität
Danish
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 0501 04
B: 4402 35
HLA DRB1: 1201
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPA1: 01 02
HLA DPB1: 401
Serologisches Profil
HLA C: 4 5
HLA B: 44 35
Bw4/bw6: 4 6
HLA Dw: DB6
HLA DR: 12
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
HLA DP: 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)