NS0 Cell Line from murine myeloma
85110503, mouse skin, Lymphoblast
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
NS0 Cell Line from murine myeloma, Mouse myeloma, 85110503
Biologische Quelle
mouse skin
Form
cell suspension
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines at sigmaaldrich.com