HeB5
11033104, mouse liver, Epithelial
Synonym(e):
Hepa-1c1c7
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
HeB5, 11033104
Biologische Quelle
mouse liver
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine