BRIN-BD11
10033003, rat pancreas (islets), Epitheloid
Synonym(e):
BRIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
BRIN-BD11, 10033003, from rat pancreas(islets)
Biologische Quelle
rat pancreas (islets)
Wachstumsmodus
Not specified
Karyotyp
Modal chromosome number 58 over 50 passages
Morphologie
Epitheloid
Produkte
BRIN-BD11 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BD11 cells express the GLUT2 glucose transporter.
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)