KARPAS-25
6072601, human lung (effusion), Round to polygonal cells growing singly in suspension
Synonym(e):
KARPAS 25, KARPAS, 25, KARPAS25
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
KARPAS-25, 06072601
Biologische Quelle
human lung (effusion)
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Hyperdiploid with complex aberrant chromosomes
Morphologie
Round to polygonal cells growing singly in suspension
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine