Wichtige Dokumente
C9635
DL-4-Chloramphetamin -hydrochlorid
≥94% (HPLC)
Synonym(e):
4-Chloro-α-methylphenethylamine hydrochloride, PCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥94% (HPLC)
Form
powder
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CC(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H
InChIKey
DZAANUYJOGCNLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Brain, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?